Stampa…
(±)-Lattato di metile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: Methyl Lactate, Methyl DL-lactate, Lactic acid methyll ester, Methyl (±)-2-hydroxypropionate
L0004-25ML L0004-500ML
TCIAL0004-25MLEA 17 EUR
TCIAL0004-25ML TCIAL0004-500ML
(±)-Lattato di metile ≥98.0% (by GC)
(±)-Lattato di metile
Formula: C₄H₈O₃
Punto di ebollizione: 144°C
Densità: 1,118 g/cm³ (0 °C)
Flash Pt: 54°C
MDL Number: MFCD00066367
CAS Number: 547-64-8
EINECS: 208-930-0
UN: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 14,06094
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73d0cfa7773853ae506eef3631b80cec84dd5c74&vid=73d0cfa7773853ae506eef3631b80cec84dd5c74&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %