Stampa…
Rifampicin ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
R0079-25G R0079-5G
TCIAR0079-25GEA 188 EUR
TCIAR0079-25G TCIAR0079-5G
Rifampicin ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Rifampicin
Formula: C₄₃H₅₈N₄O₁₂
Punto di fusione: 188°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00151389
CAS Number: 13292-46-1
EINECS: 236-312-0
Merck Index: 14,08216
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=caa43f5d24b888262b5bc9149d8ba00c9b1eb325&vid=caa43f5d24b888262b5bc9149d8ba00c9b1eb325&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 94.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %