Stampa…
Gomma di Xantano
Fornitore: TCI
X0048-25G X0048-500G X0048-100G
TCIAX0048-25GEA 16 EUR
TCIAX0048-25G TCIAX0048-500G TCIAX0048-100G
Gomma di Xantano
Gomma di Xantano
Densità: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00131256
CAS Number: 11138-66-2
EINECS: 234-394-2
Merck Index: 14,10057
Visualizza i codici
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Viscosity 1,450 to 2,000 mPa-s (1 %, H2O, 20 deg-C) (add 1%KCl, calcd.on dried substance)
Drying loss max. 15.0 %