Stampa…
1,3,5-Triossano ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Triossimetilene
T0505-500G T0505-25G
TCIAT0505-500GEA 47 EUR
TCIAT0505-500G TCIAT0505-25G
1,3,5-Triossano ≥99.0% (by GC)
1,3,5-Triossano
Formula: C₃H₆O₃
Peso molecolare: 90,08 g/mol
Punto di ebollizione: 115°C
Punto di fusione: 60…62 °C
Densità: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 38 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006563
CAS Number: 110-88-3
EINECS: 203-812-5
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 14,09734
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fca59d9b4e7519512d283e0438bbfce2e2fbde6d&vid=fca59d9b4e7519512d283e0438bbfce2e2fbde6d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Methanol almost transparency