2-Acetylthiophene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Thiophen-2-yl-ethanone, 1-(2-Thienyl)-1-ethanone, Methyl 2-thienyl ketone
Formula:
C₆H₆OS Punto di ebollizione: 214°C Punto di fusione: 9 °C Densità: 1,1704 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 91°C |
MDL Number:
MFCD00005442 CAS Number: 88-15-3 EINECS: 201-804-6 ADR: 6.1,II |
|
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...