Stampa…

2-Chloro-5-methylthiophene ≥96.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

C2324-25G C2324-5G
TCIAC2324-25GEA 208 EUR
TCIAC2324-25G TCIAC2324-5G
2-Chloro-5-methylthiophene ≥96.0% (by GC)
2-Chloro-5-methylthiophene
Formula: C₅H₅ClS
Punto di ebollizione: 155°C
MDL Number: MFCD01632145
CAS Number: 17249-82-0
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3a5d0f5117c70ca0df44550409afd309f78c158&vid=e3a5d0f5117c70ca0df44550409afd309f78c158&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR