2-Chloro-3-methylthiophene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
C1801-25G
C1801-5G
TCIAC1801-25GEA
124
EUR
TCIAC1801-25G
TCIAC1801-5G
2-Chloro-3-methylthiophene ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-3-methylthiophene
Formula:
C₅H₅ClS Punto di ebollizione: 54°C Densità: 1,2281 g/cm³ (25 °C) |
MDL Number:
MFCD00130083 CAS Number: 14345-97-2 EINECS: 238-296-0 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |