Stampa…
4-Bromo-2-methylthiophene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
B3385-25G B3385-5G
TCIAB3385-25GEA 185 EUR
TCIAB3385-25G TCIAB3385-5G
4-Bromo-2-methylthiophene ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-2-methylthiophene
Formula: C₅H₅BrS
Peso molecolare: 177,06 g/mol
Punto di ebollizione: 62°C
Flash Pt: 68°C
MDL Number: MFCD04116367
CAS Number: 29421-92-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd678eb7e1efb123c30587aaa41a206d97779f9c&vid=bd678eb7e1efb123c30587aaa41a206d97779f9c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %