Stampa…

2-Bromo-3-methylthiophene ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE

B1025-25G B1025-5G
TCIAB1025-25GEA 135 EUR
TCIAB1025-25G TCIAB1025-5G
2-Bromo-3-methylthiophene ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-3-methylthiophene
Formula: C₅H₅BrS
Peso molecolare: 177,06 g/mol
Punto di ebollizione: 176°C
Densità: 1,5844 g/cm³ (17.5 °C)
Flash Pt: 68°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00059741
CAS Number: 14282-76-9
EINECS: 238-175-2
UN: 3532
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=166b409598ce225c089b91e92632b3254da84957&vid=166b409598ce225c089b91e92632b3254da84957&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR