Stampa…
2-Thiophenesulphonyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Thiophene-2-sulphonyl chloride
T2122-25G T2122-5G
TCIAT2122-25GEA 308 EUR
TCIAT2122-25G TCIAT2122-5G
2-Thiophenesulphonyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Thiophenesulphonyl chloride
Formula: C₄H₃ClO₂S₂
Peso molecolare: 182,65 g/mol
Punto di ebollizione: 93°C
Punto di fusione: 33°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005426
CAS Number: 16629-19-9
EINECS: 240-677-1
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef2b7a30a3b22b34ab0fdc002caa63c1df4aee60&vid=ef2b7a30a3b22b34ab0fdc002caa63c1df4aee60&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %