Stampa…
3-Methoxythiophene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
M1093-1G M1093-5G M1093-25G
TCIAM1093-1GEA 16 EUR
TCIAM1093-1G TCIAM1093-5G TCIAM1093-25G
3-Methoxythiophene ≥98.0% (by GC)
3-Methoxythiophene
Formula: C₅H₆OS
Peso molecolare: 114,17 g/mol
Punto di ebollizione: 82°C
Punto di fusione: –7 °C
Densità: 1,385 g/cm³ (-173.15 °C)
Flash Pt: 49°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00043894
CAS Number: 17573-92-1
EINECS: 479-350-5
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e45362873e44932249379554ffec1bd537154bce&vid=e45362873e44932249379554ffec1bd537154bce&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %