Stampa…
2-Methoxythiophene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
M1030-25G M1030-5G
TCIAM1030-25GEA 361 EUR
TCIAM1030-25G TCIAM1030-5G
2-Methoxythiophene ≥98.0% (by GC)
2-Methoxythiophene
Formula: C₅H₆OS
Peso molecolare: 114,17 g/mol
Punto di ebollizione: 154°C
Punto di fusione: –5 °C
Densità: 1,1335 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 27°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00014526
CAS Number: 16839-97-7
EINECS: 240-863-2
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bef6da919aa0bc814fcba4075dde7e7faea5d365&vid=bef6da919aa0bc814fcba4075dde7e7faea5d365&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %