Ottametiltrisilossano ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
|
Attenzione
|
Synonyms:
Dimethylbis(trimethylsilyloxy)silane, Poly(dimethylsiloxane), 1,1,1,3,3,5,5,5-Octamethyltrisiloxane
O0257-100ML
O0257-25ML
TCIAO0257-100MLEA
95
EUR
TCIAO0257-100ML
TCIAO0257-25ML
Ottametiltrisilossano ≥98.0% (by GC)
Ottametiltrisilossano
Formula:
[(CH₃)₃SiO]₂Si(CH₃)₂ Peso molecolare: 236,53 g/mol Punto di ebollizione: 153°C Punto di fusione: –82 °C Densità: 0,82 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 39°C (coppa chiusa) |
MDL Number:
MFCD00008264 CAS Number: 107-51-7 EINECS: 203-497-4 UN: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 14,06748 |
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |