Stampa…
Esametildisilossano ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Silicone fluid, HMDSO
H0091-25ML H0091-500ML H0091-100ML
TCIAH0091-25MLEA 16 EUR
TCIAH0091-25ML TCIAH0091-500ML TCIAH0091-100ML
Esametildisilossano ≥98.0% (by GC)
Esametildisilossano
Formula: C₆H₁₈OSi₂
Peso molecolare: 162,38 g/mol
Punto di ebollizione: 100°C
Punto di fusione: –59 °C
Densità: 0,764 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: -2°C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008265
CAS Number: 107-46-0
EINECS: 203-492-7
UN: 1993
ADR: 3,II
REACH: 01-2119496108-31
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed543d0ab0f5b3cb3a35f470960e65a7f4aaf543&vid=ed543d0ab0f5b3cb3a35f470960e65a7f4aaf543&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %