Stampa…

1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane ≥97.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

T1437-25ML T1437-250ML
TCIAT1437-25MLEA 18 EUR
TCIAT1437-25ML TCIAT1437-250ML
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane ≥97.0% (by GC)
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane
Formula: C₄H₁₄OSi₂
Peso molecolare: 134,33 g/mol
Punto di ebollizione: 71°C
Densità: 0,7555 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008256
CAS Number: 3277-26-7
EINECS: 221-906-4
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2cc5a7b6f2b000a2a83a778934719c037801925e&vid=2cc5a7b6f2b000a2a83a778934719c037801925e&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR