Stampa…
2-Acetyl-1-methyl-1H-pyrrole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Synonyms: 1-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanone, 2-Acetyl-1-methylpyrrole
A1014-25ML A1014-5ML
TCIAA1014-25MLEA 79 EUR
TCIAA1014-25ML TCIAA1014-5ML
2-Acetyl-1-methyl-1H-pyrrole ≥98.0% (by GC)
2-Acetyl-1-methyl-1H-pyrrole
Formula: C₇H₉NO
Punto di ebollizione: 202°C
Densità: 1,0445 g/cm³ (15 °C)
Flash Pt: 82°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00003089
CAS Number: 932-16-1
EINECS: 213-247-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57cc5bf05b57eb180a629b0b5efab029baa8787f&vid=57cc5bf05b57eb180a629b0b5efab029baa8787f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %