Stampa…
1-Methylpyrrole ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: N-Methylpyrrole, 1-Methyl-1H-pyrrole
M0414-25ML M0414-500ML
TCIAM0414-25MLEA 27 EUR
TCIAM0414-25ML TCIAM0414-500ML
1-Methylpyrrole ≥99.0% (by GC)
1-Methylpyrrole
Formula: C₅H₇N
Peso molecolare: 81,12 g/mol
Punto di ebollizione: 113°C
Punto di fusione: –57 °C
Densità: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 16°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005345
CAS Number: 96-54-8
EINECS: 202-513-7
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4208e9ca1077cf454a6bbcef5eddf5d6daa3ddb9&vid=4208e9ca1077cf454a6bbcef5eddf5d6daa3ddb9&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %