Stampa…
2-Acetyl-1H-pyrrole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
A0894-25G A0894-5G
TCIAA0894-25GEA 84 EUR
TCIAA0894-25G TCIAA0894-5G
2-Acetyl-1H-pyrrole ≥98.0% (by GC)
2-Acetyl-1H-pyrrole
Formula: C₆H₇NO
Punto di ebollizione: 220°C
Punto di fusione: 63…65 °C
MDL Number: MFCD00005220
CAS Number: 1072-83-9
EINECS: 214-016-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8e45af97d63d1cf2199f83d7a459b27e2d0d974&vid=c8e45af97d63d1cf2199f83d7a459b27e2d0d974&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 89.0 to 93.0 deg-C