Stampa…
2-(2-Aminoethyl)pyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 2-Pyridylethylamine, 2-(2-Pyridyl)ethylamine, 2-Pyridin-2-ylethanamine
A1999-25G A1999-5G
TCIAA1999-25GEA 205 EUR
TCIAA1999-25G TCIAA1999-5G
2-(2-Aminoethyl)pyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(2-Aminoethyl)pyridine
Formula: C₇H₁₀N₂
Peso molecolare: 122,17 g/mol
Punto di ebollizione: 93°C
Densità: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006367
CAS Number: 2706-56-1
EINECS: 220-295-1
UN: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ade54a800758f457330185444639b385bd023167&vid=ade54a800758f457330185444639b385bd023167&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %