Stampa…
Nicotinamide ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3-(Aminocarbonyl)pyridine, Niacinamide, pyridine-3-carboxamide, Vitamin B3
N0078-25G N0078-500G
TCIAN0078-25GEA 17 EUR
TCIAN0078-25G TCIAN0078-500G
Nicotinamide ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Nicotinamide
Formula: C₆H₆N₂O
Peso molecolare: 122,13 g/mol
Punto di ebollizione: 334 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 127…128 °C
Densità: 1,4463 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 182 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006395
CAS Number: 98-92-0
EINECS: 202-713-4
Merck Index: 14,06523
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ddb00153ef341266fdf187f818a35f40ca2f2921&vid=ddb00153ef341266fdf187f818a35f40ca2f2921&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 129.0 to 132.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency