Methyl isonicotinate ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₇NO₂ Punto di ebollizione: 209°C Punto di fusione: 17 °C Densità: 1,161 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 82°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00006427 CAS Number: 2459-09-8 EINECS: 219-546-8 |
|
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |