Stampa…
Metil nicotinato ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3-Picolinic acid methyl ester, 3-(Methoxycarbonyl)pyridine, Pyridine-3-carboxylic acid methyl ester, Nicotinic acid methyl ester, 3-Pyridinecarboxylic acid methyl ester, Methyl 3-pyridinecarboxylate
N0086-25G N0086-500G
TCIAN0086-25GEA 19 EUR
TCIAN0086-25G TCIAN0086-500G
Metil nicotinato ≥98.0% (by GC)
Metil nicotinato
Formula: C₇H₇NO₂
Peso molecolare: 137,14 g/mol
Punto di ebollizione: 209 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 39 °C
Densità: 1,0048 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 95 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006388
CAS Number: 93-60-7
EINECS: 202-261-8
Merck Index: 14,06100
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6732db3d96a115a11247f72680bb50794cd607a7&vid=6732db3d96a115a11247f72680bb50794cd607a7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency