Stampa…
Ethyl nicotinate ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
N0085-25ML N0085-500ML N0085-100ML
TCIAN0085-25MLEA 18 EUR
TCIAN0085-25ML TCIAN0085-500ML TCIAN0085-100ML
Ethyl nicotinate ≥99.0% (by GC)
Ethyl nicotinate
Formula: C₈H₉NO₂
Punto di ebollizione: 224°C
Densità: 1,115 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 93°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006389
CAS Number: 614-18-6
EINECS: 210-370-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=495389719aa3967611668629a4d272accae4552f&vid=495389719aa3967611668629a4d272accae4552f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %