Perylene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
P0078-25G
P0078-5G
TCIAP0078-25GEA
290
EUR
TCIAP0078-25G
TCIAP0078-5G
Perylene ≥98.0% (by GC)
Perylene
Formula:
C₂₀H₁₂ Punto di ebollizione: 443 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 273…278 °C Densità: 1,362 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004142 CAS Number: 198-55-0 EINECS: 205-900-9 Merck Index: 14,07184 |
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |