Stampa…
Rutenio (III) cloruro
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: Ruthenium trichloride
R0074-1G R0074-5G
TCIAR0074-1GEA 65 EUR
TCIAR0074-1G TCIAR0074-5G
Rutenio (III) cloruro
Rutenio (III) cloruro
Formula: Cl₃Ru
Peso molecolare: 207.43 g/mol
Punto di fusione: 500
Densità: 3.11
MDL Number: MFCD00011208
CAS Number: 10049-08-8
EINECS: 233-167-5
UN: 3260
Merck Index: 14,08302
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85051b4636d3041d6e05c0cd9014d637a015474a&vid=85051b4636d3041d6e05c0cd9014d637a015474a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Black powder to crystal
Content (Ruthenium) min. 40.0 %
Drying loss 1.0 to 5.0 %