Stampa…
Palladio (II) cloruro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
P1489-1G P1489-5G
TCIAP1489-1GEA 302 EUR
TCIAP1489-1G TCIAP1489-5G
Palladio (II) cloruro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Palladio (II) cloruro
Formula: PdCl₂
Punto di fusione: 678 °C
Densità: 4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003558
CAS Number: 7647-10-1
EINECS: 231-596-2
ADR: 8,III
Merck Index: 14,06990
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2bb455168f0c9940085f225e032b59f2cc5edf03&vid=2bb455168f0c9940085f225e032b59f2cc5edf03&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Dark red to Brown powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 1.0 %