Stampa…
1-Naphthoic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
N0024-25G N0024-500G
TCIAN0024-25GEA 43 EUR
TCIAN0024-25G TCIAN0024-500G
1-Naphthoic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1-Naphthoic acid
Formula: C₁₁H₈O₂
Punto di ebollizione: 300 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 162 °C
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004007
CAS Number: 86-55-5
EINECS: 201-681-9
Merck Index: 14,06381
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fdcc312e2fbc4bf0ee7c07c6d135bec38855f59a&vid=fdcc312e2fbc4bf0ee7c07c6d135bec38855f59a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C