Stampa…
Tris(4-methylphenyl)phosphine ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Tri-p-tolylphosphine, Tris(p-tolyl)phosphine
T0862-25G T0862-5G
TCIAT0862-25GEA 112 EUR
TCIAT0862-25G TCIAT0862-5G
Tris(4-methylphenyl)phosphine ≥96.0% (by GC)
Tris(4-methylphenyl)phosphine
Formula: C₂₁H₂₁P
Peso molecolare: 304,37 g/mol
Punto di ebollizione: 400 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 144 °C
Densità: 1,11 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008542
CAS Number: 1038-95-5
EINECS: 213-863-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f7f7cc60dad25dfe34104ade91e6a12a54e71fd&vid=9f7f7cc60dad25dfe34104ade91e6a12a54e71fd&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 147.0 to 150.0 deg-C