Stampa…

Tris(2-methylphenyl)phosphine ≥97.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: Tris(o-tolyl)phosphine, Tri-o-tolylphosphine

T1024-25G T1024-5G
TCIAT1024-25GEA 109 EUR
TCIAT1024-25G TCIAT1024-5G
Tris(2-methylphenyl)phosphine ≥97.0% (by GC)
Tris(2-methylphenyl)phosphine
Formula: C₂₁H₂₁P
Peso molecolare: 304,37 g/mol
Punto di ebollizione: 187 - 192 °C (0,05 -rr)
Punto di fusione: 125,5 °C
MDL Number: MFCD00008514
CAS Number: 6163-58-2
EINECS: 228-193-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e52ae7931133d29028afe6a6ef234ff0c9d086f&vid=1e52ae7931133d29028afe6a6ef234ff0c9d086f&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 124.0 to 129.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR