Stampa…
S-Acetiltiocolina ioduro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
A0116-25G A0116-1G A0116-5G
TCIAA0116-25GEA 291 EUR
TCIAA0116-25G TCIAA0116-1G TCIAA0116-5G
S-Acetiltiocolina ioduro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
S-Acetiltiocolina ioduro
Formula: H₃CC(S)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I
Punto di fusione: 204 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00011819
CAS Number: 1866-15-5
EINECS: 217-474-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87d3f4d84d5d3b8bbe65be5d76730894b6566ecc&vid=87d3f4d84d5d3b8bbe65be5d76730894b6566ecc&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency