Stampa…
Tetrametilammonio ioduro
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
T0139-100G T0139-25G T0139-500G
TCIAT0139-100GEA 74 EUR
TCIAT0139-100G TCIAT0139-25G TCIAT0139-500G
Tetrametilammonio ioduro
Tetrametilammonio ioduro
Formula: C₄H₁₂IN
Peso molecolare: 201,05 g/mol
Punto di fusione: 300 °C
Densità: 1,84 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011629
CAS Number: 75-58-1
EINECS: 200-881-3
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,09225
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6433c74b5173d5c63e3b36be80568b85a5d0459b&vid=6433c74b5173d5c63e3b36be80568b85a5d0459b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %
Drying loss max. 1.0 %
pH 4.0 to 7.0