Stampa…
Cloruro di clormequato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
C0172-25G C0172-500G
TCIAC0172-25GEA 37 EUR
TCIAC0172-25G TCIAC0172-500G
Cloruro di clormequato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Cloruro di clormequato
Formula: ClCH₂CH₂N(CH₃)₃Cl
Punto di fusione: 243 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011869
CAS Number: 999-81-5
EINECS: 213-666-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,02104
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66a0c4957f0970afdeab8edbc7f4ec7ec7c69d1a&vid=66a0c4957f0970afdeab8edbc7f4ec7ec7c69d1a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency