Trioctilfosfina ossido ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
T0504-100G
T0504-25G
TCIAT0504-100GEA
72
EUR
TCIAT0504-100G
TCIAT0504-25G
Trioctilfosfina ossido ≥95.0% (by GC)
Trioctilfosfina ossido
Formula:
C₂₄H₅₁OP Punto di ebollizione: 238°C Punto di fusione: 50…52 °C Densità: 0,88 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00002083 CAS Number: 78-50-2 EINECS: 201-121-3 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 52.0 to 56.0 deg-C |