Stampa…
Fosfito di trifenile ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
T0510-25G T0510-500G
TCIAT0510-25GEA 0 EUR
TCIAT0510-25G TCIAT0510-500G
Fosfito di trifenile ≥97.0% (by GC)
Fosfito di trifenile
Formula: C₁₈H₁₅O₃P
Punto di ebollizione: 360°C
Punto di fusione: 22…25 °C
Densità: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 206°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003032
CAS Number: 101-02-0
EINECS: 202-908-4
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e542cd734cf793f64c49397758c281520d7b5321&vid=e542cd734cf793f64c49397758c281520d7b5321&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %