Stampa…

Dioctyltin oxide ≥98.0% (W)

Fornitore: TCI EUROPE

Synonyms: Di-n-octyltin oxide, Dioctyloxostannane

D1373-25G D1373-500G
TCIAD1373-25GEA 17 EUR
TCIAD1373-25G TCIAD1373-500G
Dioctyltin oxide ≥98.0% (W)
Dioctyltin oxide
Formula: C₁₆H₃₄OSn
Peso molecolare: 361,16 g/mol
Punto di ebollizione: 230 °C (1013 hPa)
Densità: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013839
CAS Number: 870-08-6
EINECS: 212-791-1
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=901834bda4733d29fe8c6efb5fdc5fee64e80201&vid=901834bda4733d29fe8c6efb5fdc5fee64e80201&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Gravimetric Method) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR