Stampa…

Dicloruro di dibutilstagno ≥97.0% (by titrimetric analysis)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: DBTC

D0223-25G D0223-500G D0223-100G
TCIAD0223-25GEA 16 EUR
TCIAD0223-25G TCIAD0223-500G TCIAD0223-100G
Dicloruro di dibutilstagno ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Dicloruro di dibutilstagno
Formula: C₈H₁₈Cl₂Sn
Peso molecolare: 303,85 g/mol
Punto di ebollizione: 275 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 37…39 °C
Densità: 1,37 to 1.4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000518
CAS Number: 683-18-1
EINECS: 211-670-0
UN: 3146
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f6ae92c377156b5edb974c6080bd5852786d20a&vid=2f6ae92c377156b5edb974c6080bd5852786d20a&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Gray to Brown powder to crystaline
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 40.0 to 43.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR