Stampa…
Fluoresceina
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3',6'-Dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one, 2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoic acid
F0095-25G F0095-500G F0095-100G
TCIAF0095-25GEA 18 EUR
TCIAF0095-25G TCIAF0095-500G TCIAF0095-100G
Fluoresceina
Fluoresceina
Formula: C₂₀H₁₂O₅
Peso molecolare: 332,31 g/mol
Punto di fusione: 315°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005050
CAS Number: 2321-07-5
EINECS: 219-031-8
Merck Index: 14,04159
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d41a8dea7e421df48c4e1f1e72c540916fc169d4&vid=d41a8dea7e421df48c4e1f1e72c540916fc169d4&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b0e97bec9c9f44dd58e1cd0ca79d7e94c3ba82d&vid=99c7a879410fccd4dd9ea4e0af25e198d3b15f24&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Solubility in hot EtOH (95vol%) almost transparency
Drying loss max. 1.0 %
Ignition residue (Sulfate) max. 2.0 %
Sensitiveness to pass test