Stampa…
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: DABCO
D0134-25G D0134-500G D0134-100G
TCIAD0134-25GEA 16 EUR
TCIAD0134-25G TCIAD0134-500G TCIAD0134-100G
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Formula: C₆H₁₂N₂
Punto di ebollizione: 174 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 155…158 °C
Densità: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006689
CAS Number: 280-57-9
EINECS: 205-999-9
UN: 3263
ADR: 8,III
Merck Index: 14,09669
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6771b9ee599458ac344309118d3d12717ba56ea5&vid=6771b9ee599458ac344309118d3d12717ba56ea5&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 161.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency