Stampa…
Ottametilciclotetrasilossano ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Volasil 244, 2,2,4,4,6,6,8,8-Octamethyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane, Silicone fluid DC 244, Dow Corning 244® fluid
O0142-25ML O0142-500ML O0142-100ML
TCIAO0142-25MLEA 16 EUR
TCIAO0142-25ML TCIAO0142-500ML TCIAO0142-100ML
Ottametilciclotetrasilossano ≥98.0% (by GC)
Ottametilciclotetrasilossano
Formula: [-Si(CH₃)₂O-]₄
Peso molecolare: 296,62 g/mol
Punto di ebollizione: 175°C
Punto di fusione: 18 °C
Densità: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 54°C
MDL Number: MFCD00003269
CAS Number: 556-67-2
EINECS: 209-136-7
UN: 1992
ADR: 3,III
Merck Index: 14,06747
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5206ea92354a8c08e2c241af4c523d34cac4f08e&vid=5206ea92354a8c08e2c241af4c523d34cac4f08e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %