Stampa…
Decametilciclopentasilossano ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Cyclopentasiloxane, 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-Decamethyl-1,3,5,7,9,2,4,6,8,10-pentaoxapentasilecane, Dow Corning 245® fluid, Volasil 245, Silicone fluid DC 245
D1890-25ML D1890-500ML D1890-100ML
TCIAD1890-25MLEA 16 EUR
TCIAD1890-25ML TCIAD1890-500ML TCIAD1890-100ML
Decametilciclopentasilossano ≥99.0% (by GC)
Decametilciclopentasilossano
Formula: C₁₀H₃₀O₅Si₅
Peso molecolare: 370,77 g/mol
Punto di ebollizione: 210°C
Punto di fusione: -38°C
Densità: 0,958 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 76°C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00046966
CAS Number: 541-02-6
EINECS: 208-764-9
Merck Index: 14,02848
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c6d4904279e4ff43e32275c47fb88abd64980aa&vid=2c6d4904279e4ff43e32275c47fb88abd64980aa&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %