Stampa…
4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
D3852-25G D3852-5G
TCIAD3852-25GEA 346 EUR
TCIAD3852-25G TCIAD3852-5G
4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one ≥96.0% (by GC)
4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one
Formula: C₈H₁₂O
Punto di ebollizione: 74°C
Densità: 0,93 to 0.935 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 64°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009695
CAS Number: 1073-13-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8e201ac97ce1f363999a410aaf5efccdba177d4&vid=e8e201ac97ce1f363999a410aaf5efccdba177d4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %