2-Cyclohexen-1-ol ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₁₀O Punto di ebollizione: 166°C Densità: 0,9865 g/cm³ (23 °C) Flash Pt: 58°C |
MDL Number:
MFCD00001570 CAS Number: 822-67-3 EINECS: 212-501-3 UN: 1987 ADR: 3,III |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |