3-Amino-2-cyclohexen-1-one ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₉NO Punto di ebollizione: 211 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 60 °C |
MDL Number:
MFCD00013783 CAS Number: 5220-49-5 EINECS: 226-014-9 |
|
Appearance | Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % (calcd.on anh.substance) |
Melting point | 127.0 to 134.0 deg-C |
Water | max. 6.0 % |