Stampa…
2-Cyclopenten-1-one ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2-Cyclopentenone, Cyclopenten-2-one, Cyclopent-2-enone
C0794-25ML C0794-5ML
TCIAC0794-25MLEA 163 EUR
TCIAC0794-25ML TCIAC0794-5ML
2-Cyclopenten-1-one ≥96.0% (by GC)
2-Cyclopenten-1-one
Formula: C₅H₆O
Peso molecolare: 82,1 g/mol
Punto di ebollizione: 64 °C (1013 hPa)
Densità: 0,989 g/cm³ (15 °C)
Flash Pt: 48°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001401
CAS Number: 930-30-3
EINECS: 213-213-0
UN: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b10a2e102543a0fd0ca34beb2ad3cdafac2df4aa&vid=b10a2e102543a0fd0ca34beb2ad3cdafac2df4aa&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %