Stampa…
2-Cyclohexylethanol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
C0582-25ML C0582-500ML
TCIAC0582-25MLEA 23 EUR
TCIAC0582-25ML TCIAC0582-500ML
2-Cyclohexylethanol ≥98.0% (by GC)
2-Cyclohexylethanol
Formula: C₈H₁₆O
Punto di ebollizione: 206°C
Punto di fusione: –20 °C
Densità: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 86°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001525
CAS Number: 4442-79-9
EINECS: 224-672-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8f004c4b83c3db8c18acf4bb5e92121737fbc66&vid=e8f004c4b83c3db8c18acf4bb5e92121737fbc66&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %