Stampa…
mio-Inositolo ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
I0040-25G I0040-500G
TCIAI0040-25GEA 16 EUR
TCIAI0040-25G TCIAI0040-500G
mio-Inositolo ≥99.0% (by GC)
myo-Inositolo
Formula: C₆H₁₂O₆
Punto di ebollizione: 291 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 210 °C
Densità: 1,752 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077932
CAS Number: 87-89-8
EINECS: 201-781-2
Merck Index: 14,04978
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=460e54b051b2cae75ac0c50c80d3a1aea1c74bae&vid=460e54b051b2cae75ac0c50c80d3a1aea1c74bae&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency
Suitability for protein-analysis to pass test