Stampa…
Cyclohexanecarbonyl chloride ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
C0685-25ML C0685-500ML C0685-100ML
TCIAC0685-25MLEA 21 EUR
TCIAC0685-25ML TCIAC0685-500ML TCIAC0685-100ML
Cyclohexanecarbonyl chloride ≥98.0% (by GC)
Cyclohexanecarbonyl chloride
Formula: C₇H₁₁ClO
Punto di ebollizione: 185°C
Punto di fusione: 29 °C
Densità: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 66°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001456
CAS Number: 2719-27-9
EINECS: 220-322-7
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9404fd091b529ad815e5fc385dab3cd73620f30&vid=c9404fd091b529ad815e5fc385dab3cd73620f30&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %