Stampa…
4,4'-Biphenol ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B0464-25G B0464-500G B0464-100G
TCIAB0464-25GEA 29 EUR
TCIAB0464-25G TCIAB0464-500G TCIAB0464-100G
4,4'-Biphenol ≥99.0% (by GC)
4,4'-Biphenol
Formula: C₁₂H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 355 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 281°C
Densità: 1,25 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002348
CAS Number: 92-88-6
EINECS: 202-200-5
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c59281d88dfe5552b976e1b7bf0fd5ac5764927&vid=9c59281d88dfe5552b976e1b7bf0fd5ac5764927&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Methanol almost transparency