2,2'-Dinitrobiphenyl ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₂H₈N₂O₄ Punto di ebollizione: 305 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 123…125 °C Densità: 1,45 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007127 CAS Number: 2436-96-6 EINECS: 219-435-4 ADR: 6.1,II |
|
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 124.0 to 127.0 deg-C |