Stampa…
2-Nitrobiphenyl ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
N0194-25G N0194-500G
TCIAN0194-25GEA 47 EUR
TCIAN0194-25G TCIAN0194-500G
2-Nitrobiphenyl ≥98.0% (by GC)
2-Nitrobiphenyl
Formula: C₁₂H₉NO₂
Peso molecolare: 199,21 g/mol
Punto di ebollizione: 170°C
Punto di fusione: 36 °C
Densità: 1,44 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007126
CAS Number: 86-00-0
EINECS: 201-646-8
Merck Index: 14,06591
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=55755293fc9731b83d6a44ea072c6b970f290ecf&vid=55755293fc9731b83d6a44ea072c6b970f290ecf&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %